1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H,9H-Hexadecafluoronon-1-yl toluene-4-sulphonate
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 4500 DKK
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Molekylvægt: 586.29 g/mol
Kogepunkt: 171.5 °C/2.3mmHg
Smeltepunkt: 46.5 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085895
CAS-nummer: 864-23-3