Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 371 DKK
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169.1530 g/mol
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689703
CAS-nummer: 185629-32-7