6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 828 DKK
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Formel: C₉H₈FN₅
Smeltepunkt: 243…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973088
CAS-nummer: 30530-42-8