Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl [(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]acetate
PC8623-1G PC8623-250MG PC8623-500MG PC8623-5G
APOSPC8623-1GEA 1270 DKK
APOSPC8623-1G APOSPC8623-250MG APOSPC8623-500MG APOSPC8623-5G
Ethyl 2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Ethyl-2-(3-chloro-4-fluoroanilino)acetate
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Molekylvægt: 231.66 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689674
CAS-nummer: 2344-98-1