2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 1040 DKK
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689675
CAS-nummer: 179011-39-3