5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 262 DKK
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₁H₇BrF₃NS
Smeltepunkt: 68…69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04974053
CAS-nummer: 850375-27-8