2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 164 DKK
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 190.9978 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037220
CAS-nummer: 443-81-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III