Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
PC8598-100MG PC8598-1G
APOSPC8598-100MGEA 164 DKK
APOSPC8598-100MG APOSPC8598-1G
Methyl 5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₇F₃O₂S
Molekylvægt: 260.2323 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03012932
CAS-nummer: 146137-92-0