3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8589-10G PC8589-1G PC8589-5G
APOSPC8589-10GEA 5370 DKK
APOSPC8589-10G APOSPC8589-1G APOSPC8589-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formel: C₈H₅F₄NS
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369414
CAS-nummer: 317319-16-7