2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 6710 DKK
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formel: C₉H₆FNOS
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02029655
CAS-nummer: 43045-16-5