3-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 371 DKK
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Smeltepunkt: 41…46 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027089
CAS-nummer: 149947-15-9