2-Brom-5-Fluorbenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 806 DKK
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Brom-5-Fluorbenzonitril 99%
2-Brom-5-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Smeltepunkt: 88…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142875
CAS-nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III