1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8575-1G
PC8575-5G
APOSPC8575-1GEA
4040
DKK
APOSPC8575-1G
APOSPC8575-5G
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
1-[2-(4-Fluoroanilino)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
Formel:
C₁₁H₉N₂OFS Smeltepunkt: 217…219 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09817444 CAS-nummer: 952183-71-0 |