1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8574-5G PC8574-1G
APOSPC8574-5GEA 2040 DKK
APOSPC8574-5G APOSPC8574-1G
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
1,2-Dichlorodecafluorocyclohexane
Formel: C₆Cl₂F₁₀
Kogepunkt: 109…110 °C/756mmHg
Smeltepunkt: 32…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862047
CAS-nummer: 336-14-1