3-(Trifluormethyl)thiobenzamid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8573-5G PC8573-25G
APOSPC8573-5GEA 1260 DKK
APOSPC8573-5G APOSPC8573-25G
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid 95+%
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01567258
CAS-nummer: 53515-17-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III