5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8570-1G PC8570-500MG
APOSPC8570-1GEA 2600 DKK
APOSPC8570-1G APOSPC8570-500MG
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
5-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈BrClFNO₂
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817442
CAS-nummer: 952183-68-5