2-Fluor-5-iodbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 110 DKK
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
2-Fluor-5-iodbenzoesyre
2-Fluor-5-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄FIO₂
Smeltepunkt: 162…168 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094517
CAS-nummer: 124700-41-0