3,5-Difluorbenzhydrazid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluorobenzohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic hydrazide, 3,5-Difluorobenzene-1-carbohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic acid hydrazide
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 251 DKK
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorbenzhydrazid 97%
3,5-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01310810
CAS-nummer: 244022-63-7