2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8544-1G PC8544-250MG
APOSPC8544-1GEA 2580 DKK
APOSPC8544-1G APOSPC8544-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O
Smeltepunkt: 76.5…79.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817510
CAS-nummer: 898289-61-7