Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 9420 DKK
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₅F₅O
Kogepunkt: 29…30 °C
Massefylde: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862046
CAS-nummer: 22052-81-9
UN nummer: 3271
ADR: 3,II