4-Brom-3-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 1700 DKK
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Brom-3-Fluorphenol 97%
4-Brom-3-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191 g/mol
Kogepunkt: 96 °C/2.8mmHg
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051907
CAS-nummer: 121219-03-2