(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 230 DKK
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
Kogepunkt: 110…112 °C
Smeltepunkt: 27…33 °C
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03093766
CAS-nummer: 119580-41-5
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II