4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC8531-25G PC8531-5G PC8531-100G
APOSPC8531-25GEA 632 DKK
APOSPC8531-25G APOSPC8531-5G APOSPC8531-100G
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid 98%
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃BrClFO
Kogepunkt: 86…88 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 24…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411584
CAS-nummer: 151982-51-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II