trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8529-1G PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA 1190 DKK
APOSPC8529-1G APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093725
CAS-nummer: 214907-24-1