2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 164 DKK
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃FINO
Smeltepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095290
CAS-nummer: 153034-82-3