2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8520-1G
PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA
218
DKK
APOSPC8520-1G
APOSPC8520-5G
2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Smeltepunkt: 47…51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06798253 CAS-nummer: 458532-86-0 |