2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8516-1G PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA 968 DKK
APOSPC8516-1G APOSPC8516-5G
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsyre
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsyre
Formel: C₁₂H₁₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656273
CAS-nummer: 121219-20-3