2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 545 DKK
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₈H₆F₃NO
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03015196
CAS-nummer: 74467-00-8