3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 1490 DKK
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Formel: C₆H₃BrF₂Zn
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02260154
CAS-nummer: 737797-28-3