3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8493-1G PC8493-5G PC8493-25G
APOSPC8493-1GEA 436 DKK
APOSPC8493-1G APOSPC8493-5G APOSPC8493-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₃S
Kogepunkt: 80…84 °C/1mmHg
Massefylde: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972750
CAS-nummer: 886762-48-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III