3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 2650 DKK
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Molekylvægt: 285.02 g/mol
Smeltepunkt: 87…89 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116041
CAS-nummer: 453565-90-7