2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 779 DKK
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂S
Smeltepunkt: 211…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375293
CAS-nummer: 886369-06-8