4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 393 DKK
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesyre
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molekylvægt: 220.15 g/mol
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091014
CAS-nummer: 213598-09-5