Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8473-1G PC8473-500MG PC8473-5G
APOSPC8473-1GEA 4000 DKK
APOSPC8473-1G APOSPC8473-500MG APOSPC8473-5G
Ethyl 1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₆H₁₁ClF₃N₃O₂S
Molekylvægt: 401.8 g/mol
MDL Number: MFCD00665229
CAS-nummer: 159885-63-9