Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrid-2-one-5-carboxylate
PC8469-10G PC8469-1G PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA 6010 DKK
APOSPC8469-10G APOSPC8469-1G APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₅ClFNO₃
Kogepunkt: 200…202 °C
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664286
CAS-nummer: 299920-90-4