2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8467-1G PC8467-5G
APOSPC8467-1GEA 1080 DKK
APOSPC8467-1G APOSPC8467-5G
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Ethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₇H₈F₃N₃O
Smeltepunkt: 198…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171969
CAS-nummer: 338792-66-8