1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8462-1G PC8462-250MG PC8462-5G
APOSPC8462-1GEA 1240 DKK
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG APOSPC8462-5G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Molekylvægt: 320.23 g/mol
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052948
CAS-nummer: 36317-84-7