1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8460-1G PC8460-500MG
APOSPC8460-1GEA 5010 DKK
APOSPC8460-1G APOSPC8460-500MG
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 200…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935857
CAS-nummer: 446276-23-9