2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8459-1G PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA 699 DKK
APOSPC8459-1G APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel: C₇H₈F₃N₃O
Smeltepunkt: 176…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171894
CAS-nummer: 55545-80-7