3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8458-1G PC8458-500MG PC8458-5G
APOSPC8458-1GEA 1290 DKK
APOSPC8458-1G APOSPC8458-500MG APOSPC8458-5G
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215017
CAS-nummer: 62738-99-2