3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8457-10G PC8457-1G PC8457-5G
APOSPC8457-10GEA 2240 DKK
APOSPC8457-10G APOSPC8457-1G APOSPC8457-5G
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 97%
3-(Dimethylamino)-2-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Formel: C₁₁H₁₁FN₂
Molekylvægt: 190.22 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138582
CAS-nummer: 320416-88-4