2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8456-1G PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA 4810 DKK
APOSPC8456-1G APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₂N₄O₂
Smeltepunkt: 235…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794280
CAS-nummer: 338982-41-5