5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8451-1G PC8451-500MG PC8451-5G
APOSPC8451-1GEA 4000 DKK
APOSPC8451-1G APOSPC8451-500MG APOSPC8451-5G
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(2,4-Dichlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 128…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935965
CAS-nummer: 321848-48-0