2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 262 DKK
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Formel: C₅H₅F₃N₄O
Smeltepunkt: 217…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068010
CAS-nummer: 95095-71-9