2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 545 DKK
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇FN₂S
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231908
CAS-nummer: 306976-61-4