2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8445-1G PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA 1080 DKK
APOSPC8445-1G APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₉FN₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231973
CAS-nummer: 338791-66-5