5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8443-1G PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-1GEA 4000 DKK
APOSPC8443-1G APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Formel: C₁₁H₃F₆N₅
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141799
CAS-nummer: 338786-45-1