2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 1290 DKK
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₈F₂N₂
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231906
CAS-nummer: 303150-37-0