2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 1290 DKK
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₉FN₂
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231953
CAS-nummer: 116617-31-3