2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 654 DKK
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formel: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
Smeltepunkt: 183…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00244738
CAS-nummer: 303149-99-7